Learn More
9-cis-retinsyre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15474629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit Mængde Conditionnement
15474629 5 mg 5mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15474629 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62219.#0
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5300-03-8 | C20H28O2 | 300,44 g/mol
9-cis-retinsyre er en vitamin A-analog, der hæmmer celleproliferation og inducerer celledifferentiering. 9-cis-retinsyre er en hæmmer af Cox-2 og en aktivator af RARα , RARβ , RARγ og RXR.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
9-cis-retinsyre er en vitamin A-analog, der hæmmer celleproliferation og inducerer celledifferentiering. 9-cis-retinsyre er en hæmmer af Cox-2 og en aktivator af RARα , RARβ , RARγ og RXR.
Solu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale 9-cis-Retinoic acid
CAS 5300-03-8
Smeltepunkt 178 °C til 180 °C
Molekylær formel C20H28O2
MDL nummer MFCD00270072
Mængde 5 mg
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Merck Index 14,249
Synonym alitretinoin, 9-cis-retinoic acid, panretin, 9-cis-tretinoin, panrexin, panretyn, panretin gel, toctino, 9-cis retinoic acid, 9 z-retinoic acid
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform (50 mg/ml), DMSO (∽25 mg/ml), ethanol (25 mg/ml) og acetone (25 mg/ml). Uopløselig i vand.
InChI nøgle SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
SMIL CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)O)C)C
IUPAC navn (2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensyre
Molekylvægt (g/mol) 300.44
PubChem CID 449171
ChEBI CHEBI:50648
Formel vægt 300.44
Fysisk form Pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 9-cis-Retinoic acid
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 9-cis-Retinoic acid
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.