missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

STEMCELL Technologies 9-cis Retinoic Acid

Artikelnummer. 17130062
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17130062 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17130062 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 72382
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Retinoid pathway activator; Activates retinoic acid receptor (RAR) and retinoid X receptor (RXR)

  • 9-cis-Retinoic acid activates all isoforms of the retinoic acid receptor (RAR) (Ki = 0.5-27 nM) as well as retinoid X receptor (RXR) isoforms (Ki = 3.8-12 nM) (Umemiya et al.; Wong et al.) The ability of RAR to heterodimerize with RXR, and the latter to heterodimerize with other partners allows 9-cis-retinoic acid to evoke a wide range of effects (Dawson et al.; Kane)

Tekniske data

CAS 5300-03-8
Synonym 9-​cis-​retinoic acid; Aliretinoin; NSC 659772; Panretin
Mængde 5 mg
Molekylær formel C20H28O2
Renhed ≥95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.