Få mere at vide
9-cis Acitretin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-cis Acitretin |
| CAS | 419534-31-9 |
| Molekylær formel | C21 H26 O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 9-cis-Acitretin |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O3/c1-14(8-7-9-15(2)12-21(22)23)10-11-19-16(3)13-20(24-6)18(5)17(19)4/h7-13H,1-6H3,(H,22,23)/b9-7+,11-10+,14-8-,15-12+ |
| SMIL | COc1cc(C)c(\C=C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C)c(C)c1C |
| IUPAC navn | (2E,4E,6Z,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.43 |
| Formel vægt | 326.1882 |