Få mere at vide
9-cis-5,6-Epoxy-5,6-dihydro-retinoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30369054
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30369054 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30369054 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5898101MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 9-cis-5,6-Epoxy-5,6-dihydroretinoic Acid (5,6-Epoxialitretinoine)
CAS 1431303-55-7
Molekylær formel C20 H28 O3
Mængde 1 mg
Synonym 9-cis-5,6-Epoxy-5,6-dihydro-retinoic Acid, Retinoic acid, 5,6-epoxy-5,6-dihydro-, 9-cis-, BAL19222, GSK3040320A, BAL0019222-000, BAL0004079-000, BAL4079, 9-cis retinoic acid, alitretinoin related
InChI formel InChI=1S/C20H28O3/c1-15(8-6-9-16(2)14-17(21)22)10-13-20-18(3,4)11-7-12-19(20,5)23-20/h6,8-10,13-14H,7,11-12H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,13-10+,15-8-,16-14+
SMIL C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C=C\C12OC1(C)CCCC2(C)C
IUPAC navn (2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimethyl-9-(1,5,5-trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-6-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Molekylvægt (g/mol) 316.435
Formel vægt 316.204