Få mere at vide
9-cis,13-cis-Retinoic Acid, ~85%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,13-di-cis-Retinoic acid |
| CAS | 5352-74-9 |
| Molekylær formel | C20 H28 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Retinoic acid','(9-cis,13-cis)-, Retinoic acid','9-cis,13-cis- (8CI), 9,13-Di-cis-retinoic acid, 9-cis,13-cis-Retinoic acid, BAL19229, BAL0019229-000, BAL0004079-000, BAL4079, 9-cis retinoic acid, alitretinoin related |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8-,16-14- |
| SMIL | C\C(=C\C=C\C(=C/C(=O)O)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC navn | (2Z,4E,6Z,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.44 |
| Formel vægt | 300.2089 |