Få mere at vide
9-Chlorophenazine-1-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Chlorophenazine-1-carboxylic Acid |
| CAS | 103942-93-4 |
| Molekylær formel | C13H7ClN2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 9-Chlorophenazine-1-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H7ClN2O2/c14-8-4-2-6-10-12(8)16-11-7(13(17)18)3-1-5-9(11)15-10/h1-6H,(H,17,18) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=CC2=NC3=CC=CC(Cl)=C3N=C21 |
| IUPAC navn | 9-chlorophenazine-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.66 |
| Formel vægt | 258.02 |