missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-Chlorophenanthrene (>90%), TRC

Artikelnummer. 30368302
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368302 100 mg
30367799 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368302 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC374975100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 947-72-8
Molekylær formel C14 H9 Cl
Molekylvægt (g/mol) 212.67
Synonym Phenanthrene, 9-chloro-, 9-Chlorophenanthrene, 10-Chlorophenanthrene, NSC 8552
IUPAC navn 9-chlorophenanthrene
SMIL Clc1cc2ccccc2c3ccccc13

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-Chlorophenanthrene
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
Formel vægt 212.0393
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.