Få mere at vide
9-Chloromethylphenanthrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Chloromethylphenanthrene |
| CAS | 951-05-3 |
| Molekylær formel | C15 H11 Cl |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11Cl/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-9H,10H2 |
| SMIL | ClCc1cc2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 9-(chloromethyl)phenanthrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.7 |
| Formel vægt | 226.0549 |