missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9-Chloromethylphenanthrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Chloromethylphenanthrene |
| CAS | 951-05-3 |
| Molekylær formel | C15 H11 Cl |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11Cl/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-9H,10H2 |
| SMIL | ClCc1cc2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 9-(chloromethyl)phenanthrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.7 |
| Formel vægt | 226.0549 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?