Få mere at vide
9-(klormethyl)anthracen, 98+%
Artikelnummer. 11490094
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490094 25 g 25g
11470094 1 g 1g
11480094 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490094 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13579.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24463-19-2 | C15H11Cl | 226,703 g/mol
9-(Chloromethyl)anthracen bruges som et blokerende gruppereagens, der anvendes til carboxylsyrer, phenoler, mercaptaner og thiophenoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
9-(Chloromethyl)anthracen bruges som blokerende gruppereagens til carboxylsyrer, phenoler, mercaptaner og thiophenoler.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24463-19-2
Molekylær formel C15H11Cl
Molekylvægt (g/mol) 226.703
MDL nummer MFCD00001263
InChI nøgle PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-chloromethyl anthracene, anthracene, 9-chloromethyl, 9-anthracenylmethyl chloride, ccris 7993, 9-chloromethyanthracene, pubchem14854, 9-chlormethyl-anthracen, acmc-209tez
PubChem CID 32385
IUPAC navn 9-(chlormethyl)antracen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-(Chloromethyl)anthracene
Smeltepunkt 138 °C til 142 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1873394
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform. Uopløselig i vand.
Formel vægt 226.71
Procent renhed ≥98%