Få mere at vide
9-Chlorofluorene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Chlorofluorene |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H |
| Formel vægt | 200.0393 |