Få mere at vide
9-Chloroanthracene, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324454
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324454 5 g 5g
11334454 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324454 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01092.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 716-53-0 | Molecular Formula: C14H9Cl | Molecular Weight: 212.676 g/mol
9-Chloroanthracene, bruges som en chloreret anthracenforbindelse, der bruges til biokemisk forskning. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
9-Chloroanthracene, bruges som en chloreret anthracenforbindelse, der bruges til biokemisk forskning. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 716-53-0
Molekylær formel C14H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 212.676
MDL nummer MFCD00001245
InChI nøgle KULLJOPUZUWTMF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69744
IUPAC navn 9-chlorantracen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Chloroanthracene
Smeltepunkt 101 °C til 106 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1869540
Synonym anthracene, 9-chloro, ccris 5547, 9-chloro-anthracene, #, anthracene,9-chloro, bidd:gt0730
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 212.68
Procent renhed 96%