Få mere at vide
9-Chloroanthracene, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31430405
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31430405 25 g
31428057 250 mg
31419223 5 g
31429795 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31430405 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD11171125g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Chloroanthracene
CAS 716-53-0
Molekylær formel C14H9Cl
MDL nummer MFCD00001245
Mængde 25 g
SMIL ClC1=C2C=CC=CC2=CC2=C1C=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 212.67
Procent renhed 95%