Få mere at vide
9-Chloro Nevirapine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Chloro Nevirapine |
| CAS | 1796928-56-7 |
| Molekylær formel | C15H13ClN4O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 9-Chloro-11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13ClN4O/c1-8-6-7-17-14-12(8)19-15(21)10-4-5-11(16)18-13(10)20(14)9-2-3-9/h4-7,9H,2-3H2,1H3,(H,19,21) |
| SMIL | CC1=CC=NC(N(C2CC2)C3=C4C=CC(Cl)=N3)=C1NC4=O |
| IUPAC navn | 9-chloro-11-cyclopropyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.74 |
| Formel vægt | 300.08 |