Få mere at vide
9-Chloro-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 9-Chloro-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one |
| CAS | 1798293-04-5 |
| Molekylær formel | C13H8ClNOS |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 9-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8ClNOS/c14-9-5-3-7-11-12(9)15-13(16)8-4-1-2-6-10(8)17-11/h1-7H,(H,15,16) |
| SMIL | Clc1cccc2Sc3ccccc3C(=O)Nc12 |
| IUPAC navn | 4-chloro-5H-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.73 |
| Formel vægt | 261.0015 |