Få mere at vide
9-Chloro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Methanesulfonate (Icometasone 21-Mesylate), Mikromol™
Artikelnummer. 18081800
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18081800 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18081800 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1272.130025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9-Chloro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Methanesulfonate (Icometasone 21-Mesylate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Icomethasone 21-Mesylate
CAS 352315-75-4
Analyt- eller komponentnavne Icomethasone 21-Mesylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H31 Cl O7 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-, (11β,16α)-, (11β,16α)-9-Chloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Icomethasone 21-mesylate, 9-Chloro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Methanesulfonate, Mometasone Furoate Imp. N (EP), Mometasone Furoate Impurity N
InChI formel InChI=1S/C23H31ClO7S/c1-13-9-17-16-6-5-14-10-15(25)7-8-20(14,2)22(16,24)18(26)11-21(17,3)23(13,28)19(27)12-31-32(4,29)30/h7-8,10,13,16-18,26,28H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,16+,17+,18+,20+,21+,22+,23+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COS(=O)(=O)C
IUPAC navn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] methanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 487.01
Mængde 25 mg
Formel vægt 486.1479 g/mol