Få mere at vide
9-klor-11beta,17-dihydroxy-16alfa-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl acetat (icometason 21-acetat), Mikromol™
Artikelnummer. 18031710
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18031710 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18031710 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1272.140025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
9-klor-11beta,17-dihydroxy-16alfa-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl acetat (icometason 21-acetat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Icomethasone 21-Acetate
CAS 24916-91-4
Analyt- eller komponentnavne Icomethasone 21-Acetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H31 Cl O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-9-chloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (7CI,8CI), Icometasone-21-acetate, Icometasone 21-Acetate, Mometasone Furoate Imp. O (EP)
InChI formel InChI=1S/C24H31ClO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
IUPAC navn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 450.95
Mængde 25 mg
Formel vægt 450,1809 g/mol