Få mere at vide
9-Chloro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (Beclometasone), Mikromol™
Beskrivelse
9-Chloro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (Beclometasone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Beclometasone |
| CAS | 4419-39-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Beclometasone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H29 Cl O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 9-Chloro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Beclometasone, CCI 2332, 9-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methyl- (7CI,8CI), (11β,16β)-9-Chloro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Chloro-16β-methylprednisolone, 9α-Chloro-16β-methylprednisolone, Beclometasone, Beclomethasone, Becolvent |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29ClO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| IUPAC navn | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chloro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Vis mere |