Få mere at vide
9-Chloro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (Icometasone), Mikromol™
Artikelnummer. 18023610
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18023610 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18023610 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1272.110025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9-Chloro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (Icometasone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Icomethasone
CAS 4647-20-5
Analyt- eller komponentnavne Icomethasone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H29 Cl O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl- (7CI,8CI), (11β,16α)-9-Chloro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Icometasone, Icomethasone, Mometasone Furoate Imp. K (EP), Mometasone Furoate Impurity K
InChI formel InChI=1S/C22H29ClO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 408.92
Mængde 25 mg
Formel vægt 408.1704 g/mol