Få mere at vide
9-Chloro-11β-hydroxy-16α-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049417
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049417 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049417 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1272.170025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9-Chloro-11β-hydroxy-16α-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (11beta,16alpha)-9-Chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-pregna-1,4-diene-3,20-dione (Mometasone Impurity R)
CAS 1370190-08-1
Analyt- eller komponentnavne (11beta,16alpha)-9-Chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-pregna-1,4-diene-3,20-dione (Mometasone Impurity R)
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C28H33ClO9S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 9-Chloro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-, (11β,16α)-, 9-Chloro-11β-hydroxy-16α-methyl-21-[(methylsulfonyl)oxy]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate, Mometasone Furoate Imp. R (EP)
InChI formel InChI=1S/C28H33ClO9S/c1-16-12-20-19-8-7-17-13-18(30)9-10-25(17,2)27(19,29)22(31)14-26(20,3)28(16,23(32)15-37-39(4,34)35)38-24(33)21-6-5-11-36-21/h5-6,9-11,13,16,19-20,22,31H,7-8,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19+,20+,22+,25+,26+,27+,28+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)COS(=O)(=O)C
IUPAC navn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-17-(2-methylsulfonyloxyacetyl)-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 581.07
Mængde 25 mg
Formel vægt 580.1534 g/mol