Få mere at vide
9-Carboxymethoxymethylguanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Carboxymethoxymethylguanine |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N5O4/c9-8-11-6-5(7(16)12-8)10-2-13(6)3-17-1-4(14)15/h2H,1,3H2,(H,14,15)(H3,9,11,12,16) |
| Formel vægt | 239.0655 |