Få mere at vide
9-Bromophenanthrene, TRC
Artikelnummer. 30347952
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30347952 1 g
1 options
Artikelnummer. 30347952 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6872001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Bromophenanthrene
CAS 573-17-1
Molekylær formel C14H9Br
Mængde 1 g
Synonym 9-Phenanthryl Bromide, NSC 400708
InChI formel InChI=1S/C14H9Br/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
SMIL Brc1cc2ccccc2c3ccccc13
IUPAC navn 9-bromophenanthrene
Molekylvægt (g/mol) 257.13
Formel vægt 255.9888