Få mere at vide
9-Bromophenanthrene-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Bromophenanthrene-d9 |
| CAS | 2055815-26-2 |
| Molekylær formel | C14D9Br |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 9-Phenanthryl Bromide-d9, NSC 400708-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Br/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| SMIL | BrC1=C([2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C3=C1C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H] |
| IUPAC navn | 9-bromophenanthrene-1,2,3,4,5,6,7,8,10-d9 |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.18 |
| Formel vægt | 265.05 |