Få mere at vide
9-Bromophenantren, 98%
Artikelnummer. 11342846
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342846 25 g 25g
11332846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09033.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 573-17-1 | C14H9Br | 257,13 g/mol
9-Bromphenanthrene bruges som halogeneret byggesten. Isotopmærket 9-Bromphenanthrene (B687200), et halogeneret polycyklisk aromatisk carbonhydrid, der er blevet set at have en stuetemperatur phosphorescens, der kan induceres afβ -cyclodextrin (β -CD) i nærvær af cyclohexan; dog forårsager spor Fe(III) et fald i RTP-emissionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
9-Bromphenanthrene anvendes som halogeneret byggesten. Isotopmærket 9-Bromphenanthrene (B687200), et halogeneret polycyklisk aromatisk carbonhydrid, der er blevet set at have en stuetemperatur phosphorescens, der kan induceres afβ -cyclodextrin (β -CD) i nærvær af cyclohexan; dog forårsager spor Fe(III) et fald i RTP-emissionen.
Opløselighed Opløseligt i toluen og chloroform
(50 mg/ml).
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 573-17-1
Molekylær formel C14H9Br
Molekylvægt (g/mol) 257.13
MDL nummer MFCD00001174
InChI nøgle RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenanthryl bromide, phenanthrene, 9-bromo, 9-phenathryl bromide, 9-bromo-phenanthrene, 9-bromo phenanthrene, 9-bromophenathrene, 9-bromanylphenanthrene, pubchem13993, acmc-1b0zz, 9-bromophenanthrene
PubChem CID 11309
IUPAC navn 9-bromphenanthren
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Bromophenanthrene
Smeltepunkt 62 °C til 66 °C
Kogepunkt 190 °C (1,2 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 1869927
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen og kloroform (50 mg/ml).
Formel vægt 257.14
Procent renhed 98%