Få mere at vide
9-Bromophenanthrene, 96%
Artikelnummer. 10776321 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10776321 100 g Glasflaske 100g
10390494 10 g Glasflaske 10g
10745941 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10776321 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107241000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 573-17-1 | C14H9Br | 257,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 573-17-1
Molekylær formel C14H9Br
Molekylvægt (g/mol) 257.13
MDL nummer MFCD00001174
InChI nøgle RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenanthryl bromide, phenanthrene, 9-bromo, 9-phenathryl bromide, 9-bromo-phenanthrene, 9-bromo phenanthrene, 9-bromophenathrene, 9-bromanylphenanthrene, pubchem13993, acmc-1b0zz, 9-bromophenanthrene
PubChem CID 11309
IUPAC navn 9-bromphenanthren
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Bromophenanthrene
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 60 °C til 65 °C
Farve Gul
Kogepunkt 180 °C til 190 °C (2,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 05, 671
Formel vægt 257.13
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver