Få mere at vide
9-Bromophenanthrene, 96%
Artikelnummer. 10745941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Artikelnummer. 10745941
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 573-17-1 | C14H9Br | 257.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 573-17-1
Molekylær formel C14H9Br
Molekylvægt (g/mol) 257.13
MDL nummer MFCD00001174
InChI nøgle RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenanthryl bromide, phenanthrene, 9-bromo, 9-phenathryl bromide, 9-bromo-phenanthrene, 9-bromo phenanthrene, 9-bromophenathrene, 9-bromanylphenanthrene, pubchem13993, acmc-1b0zz, 9-bromophenanthrene
PubChem CID 11309
IUPAC navn 9-bromphenanthren
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Bromophenanthrene
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 60°C to 65°C
Farve Gul
Kogepunkt 180°C to 190°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 05, 671
Formel vægt 257.13
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver