Få mere at vide
9-Bromononanol, TRC
Artikelnummer. 30339651
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30339651 5 g
1 options
Artikelnummer. 30339651 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6861905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Bromononanol
CAS 55362-80-6
Molekylær formel C9H19BrO
Mængde 5 g
Synonym 1-Hydroxy-9-bromononane, 9-Bromo-1-nonanol
InChI formel InChI=1S/C9H19BrO/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h11H,1-9H2
SMIL OCCCCCCCCCBr
IUPAC navn 9-bromononan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 223.15
Formel vægt 222.0619