missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9-Bromononanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Bromononanoic Acid |
| CAS | 41059-02-3 |
| Molekylær formel | C9H17BrO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 9-bromo-nonanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17BrO2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9(11)12/h1-8H2,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)CCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 9-bromononanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.13 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?