Få mere at vide
9-bromofluoren, 97+%
Descrizione
9-Bromofluorene, bruges til behandling af huddermatologiske tilstande og i den farmaceutiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
tilstande og i den farmaceutiske industri.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Luftfølsom. Stabil under normale forhold. Opbevares i lysbestandige og godt lukkede beholdere
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 9-Bromofluorene |
| Smeltepunkt | 101 °C til 105 °C |
| Lugt | Irriterende |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2047220 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 245.12 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.