Få mere at vide
9-bromofluoren, 97+%
Artikelnummer. 11334629
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334629 5 g 5g
11478633 50 g 50g
11488633 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10428.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 1940-57-4 | C13H9Br | 245,119 g/mol
9-Bromofluorene, bruges til behandling af huddermatologiske tilstande og i den farmaceutiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 9-Bromofluorene, bruges til behandling af huddermatologiske
tilstande og i den farmaceutiske industri.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Luftfølsom. Stabil under normale forhold. Opbevares i lysbestandige og godt lukkede beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1940-57-4
Molekylær formel C13H9Br
Molekylvægt (g/mol) 245.119
MDL nummer MFCD00001133
InChI nøgle AHCDKANCCBEQJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-bromofluorene, fluorene, 9-bromo, 9h-fluorene, 9-bromo, 9-fluorenyl bromide, monobromofluorene, 9-bromo-fluoren, 9-brom-9h-fluoren, acmc-1bqkc, 9-bromanyl-9h-fluorene
PubChem CID 16024
IUPAC navn 9-brom-9H-fluoren
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Bromofluorene
Smeltepunkt 101°C to 105°C
Lugt Irritating
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2047220
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 245.12
Procent renhed ≥98%