Få mere at vide
9-Bromoanthracen, TRC
Artikelnummer. 30180370
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180370 5 g
30180060 25 g
30180286 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6798005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1564-64-3
Molekylær formel C14H9Br
Molekylvægt (g/mol) 257.13
Synonym 10-Bromoanthracene, 9-Anthracenyl bromide, 9-Anthracyl bromide, NSC 803
IUPAC navn 9-bromoanthracen
SMIL Brc1c2ccccc2cc3ccccc13
Specifications
Kemisk navn eller materiale 9-Bromoanthracene
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H9Br/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
Formel vægt 255.9888