Få mere at vide
9-Bromoanthracene, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386976
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386976 5 g 5g
11376976 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06733.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1564-64-3 | Molecular Formula: C14H9Br | Molecular Weight: 257.13 g/mol
9-Bromoanthracen fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af 9-substitueret derivat af det polycykliske aromatiske carbonhydrid (PAH ) anthracen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 9-Bromoanthracen fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af 9
-substitueret derivat af det polycykliske aromatiske carbonhydrid (PAH ) anthracen.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1564-64-3
Molekylær formel C14H9Br
Molekylvægt (g/mol) 257.13
MDL nummer MFCD00001243
InChI nøgle ZIRVQSRSPDUEOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9-bromo, 9-bromo anthracene, 9-bromo-anthracene, 9-anthracenyl bromide, 9-bromanthracen, pubchem9183, 9-bromoanthrene, acmc-209ddx, 9-bromoanthracene, dsstox_cid_29080
PubChem CID 74062
IUPAC navn 9-bromantracen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Bromoanthracene
Smeltepunkt 97 °C til 103 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1869747
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 257.14
Procent renhed 96%