Få mere at vide
9-Bromo Hydrocortisone 21-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Bromo Hydrocortisone 21-Acetate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H31BrO6/c1-13(25)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(26)6-8-20(14,2)23(17,24)18(27)11-21(16,22)3/h10,16-18,27,29H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| Formel vægt | 482.1304 |