missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-Bromo Hydrocortisone 21-Acetate, TRC

Artikelnummer. 30005332
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005332 10 mg
30009717 25 mg
30009897 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005332 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68447410MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 50733-54-5
Molekylær formel C23H31BrO6
Molekylvægt (g/mol) 483.39
Synonym (11beta)-21-(Acetyloxy)-9-bromo-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 9-Bromo-17-hydroxy Corticosterone 21-Acetate
IUPAC navn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-9-bromo-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(Br)[C@@H](O)C[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-Bromo Hydrocortisone 21-Acetate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H31BrO6/c1-13(25)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(26)6-8-20(14,2)23(17,24)18(27)11-21(16,22)3/h10,16-18,27,29H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
Formel vægt 482.1304
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.