Få mere at vide
9-Bromo-9-phenylfluoren, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Bromo-9-phenylfluorene |
| CAS | 55135-66-5 |
| Molekylær formel | C19 H13 Br |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H13Br/c20-19(14-8-2-1-3-9-14)17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13H |
| SMIL | BrC1(c2ccccc2)c3ccccc3c4ccccc14 |
| IUPAC navn | 9-bromo-9-phenylfluoren |
| Molekylvægt (g/mol) | 321.21 |
| Formel vægt | 320.0201 |