Få mere at vide
9-Bromo-9-phenylfluoren, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Bromo-9-phenylfluorene |
| Smeltepunkt | 94 °C til 99 °C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2561445 |
| Formel vægt | 321.23 |
| Procent renhed | 96% |