Få mere at vide
9-Bromo-9-phenylfluoren, 96%
Artikelnummer. 11379055
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379055 1 g 1g
11389055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379055 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14225.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55135-66-5 | C19H13Br | 321,217 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55135-66-5
Molekylær formel C19H13Br
Molekylvægt (g/mol) 321.217
MDL nummer MFCD00075522
InChI nøgle HYQXNCDBSALQLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-bromo-9-phenyl-9h-fluorene, 9-brom-9-phenyl-9h-fluoren, zlchem 855, acmc-209ll7, 9-bromo-9-phenyl-fluorene, 9-bromanyl-9-phenyl-fluorene, hyqxncdbsalqlb-uhfffaoysa, 9-bromo-9-phenylfluorene, 9h-fluorene, 9-bromo-9-phenyl
PubChem CID 231624
IUPAC navn 9-brom-9-phenylfluoren
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Bromo-9-phenylfluorene
Smeltepunkt 94°C to 99°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2561445
Formel vægt 321.23
Procent renhed 96%