Få mere at vide
9-Bromo-10-phenylanthracen, TRC
Artikelnummer. 30330822
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30330822 5 g
1 options
Artikelnummer. 30330822 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6990035G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Bromo-10-phenylanthracene
CAS 23674-20-6
Molekylær formel C20H13Br
Mængde 5 g
Synonym 9-Phenyl-10-bromoanthracene
InChI formel InChI=1S/C20H13Br/c21-20-17-12-6-4-10-15(17)19(14-8-2-1-3-9-14)16-11-5-7-13-18(16)20/h1-13H
SMIL CC(N([H])C(C)=C1C(OC)=O)=C(C(OCCCN2CCC(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)CC2)=O)C1C5=CC([N+]([O-])=O)=CC=C5.Cl
IUPAC navn 9-bromo-10-phenylanthracen
Molekylvægt (g/mol) 333.22