Få mere at vide
9-Bromo-10-phenylanthracen, 98%
Artikelnummer. 15422159
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422159 1 g 1g
15442159 250 mg 250mg
15432159 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64794.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 23674-20-6 | C20H13Br | 333,228 g/mol
Det bruges som et OLED-materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et
OLED-materiale.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i varm toluen, dimethylformamid.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23674-20-6
Molekylær formel C20H13Br
Molekylvægt (g/mol) 333.228
MDL nummer MFCD00230983
InChI nøgle WHGGVVHVBFMGSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-bromo-9-phenylanthracene, anthracene, 9-bromo-10-phenyl, 9-bromo-10-phenyl-anthracene, ksc201k3d, 9-bromo-10-phenyl anthracene
PubChem CID 4155836
IUPAC navn 9-brom-10-phenylanthracen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=CC=CC=C42)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Bromo-10-phenylanthracene
Smeltepunkt 154°C to 158°C
Farve Gul
Mængde 1 g
Beilstein 2277064
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in hot toluene,dimethylformamide.
Formel vægt 333.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver