Få mere at vide
9-Bromo-1-nonene, 97%
Artikelnummer. p-7056050
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15482149
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64792.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89359-54-6 | C9H17Br | 205.14 g/mol
Det bruges som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk syntese, agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det ′bruges som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk syntese, agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer. Bemærkninger Opbevares
et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89359-54-6
Molekylær formel C9H17Br
Molekylvægt (g/mol) 205.14
MDL nummer MFCD09037826
InChI nøgle RQXPBVHYVAOUBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-bromo-1-nonene, 1-nonene, 9-bromo, 8-nonenyl bromide, 1-bromo-8-nonene, 9-bromanylnon-1-ene
PubChem CID 11019998
IUPAC navn 9-bromonon-1-en
SMIL BrCCCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Bromo-1-nonene
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 100°C to 101°C (15 mmHg)
Lineær formel Br(CH2)7CH=CH2
Brydningsindeks 1.4675
Mængde 1 g
Beilstein 1746338
Formel vægt 205.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske