Få mere at vide
9-Bromo-1-nonen, 97%
Artikelnummer. 15492149
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492149 5 g 5g
15482149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64792.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 89359-54-6 | C9H17BR | 205,14 g/mol
Det bruges som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk syntese, agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det ′bruges som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk syntese, agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer. Bemærkninger Opbevares
på
et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89359-54-6
Molekylær formel C9H17Br
Molekylvægt (g/mol) 205.14
MDL nummer MFCD09037826
InChI nøgle RQXPBVHYVAOUBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-bromo-1-nonene, 1-nonene, 9-bromo, 8-nonenyl bromide, 1-bromo-8-nonene, 9-bromanylnon-1-ene
PubChem CID 11019998
IUPAC navn 9-bromonon-1-en
SMIL BrCCCCCCCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Bromo-1-nonene
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 100 °C til 101 °C (15 mmHg)
Lineær formel Br(CH2)7CH=CH2
Brydningsindeks 1.4675
Mængde 5 g
Beilstein 1746338
Formel vægt 205.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske