Få mere at vide
9-beta-D-Ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one (Inosine), Mikromol™
Artikelnummer. 17918564
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17918564 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17918564 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0784.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9-beta-D-Ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one (Inosine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Inosine
CAS 58-63-9
Analyt- eller komponentnavne Inosine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 N4 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Adenosine Imp. G (EP), Inosine, Didanosine Imp. B (Ph. Int.), 9-beta-D-Ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Adenosine Impurity G, Didanosine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
IUPAC navn 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 268.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 268.0808 g/mol