Få mere at vide
9-(Beta-D-Galactopyranosyloxy)nonanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-(beta-D-Galactopyranosyloxy)nonanoic Acid |
| CAS | 83345-63-5 |
| Molekylær formel | C15 H28 O8 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H28O8/c16-9-10-12(19)13(20)14(21)15(23-10)22-8-6-4-2-1-3-5-7-11(17)18/h10,12-16,19-21H,1-9H2,(H,17,18)/t10-,12+,13+,14-,15-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCC(=O)O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | 9-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxynonanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.38 |
| Formel vægt | 336.1784 |