Få mere at vide
9-beta-D-Arabinofuranosylguanin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17332491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17332491 100 mg
17342491 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17332491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468631000
Kemiske identifikatorer
CAS 38819-10-2
Molekylær formel C10H13N5O5
Molekylvægt (g/mol) 283.24
MDL nummer MFCD00065486
InChI nøgle NYHBQMYGNKIUIF-FJFJXFQQSA-N
Synonym Araguanosine; Ara-G
IUPAC navn 2-amino-9-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-3H-purin-6-on
SMIL NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-beta-D-Arabinofuranosylguanine
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Available
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Hvid
Smeltepunkt 225°C
Mængde 100 mg
Formel vægt 283.24