Få mere at vide
9-beta-D-Arabinofuranosyladenin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476709
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476709 25 g 25g
15456709 1 g 1g
15466709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15476709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65076.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5536-17-4 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
Vidarabin er en neurotransmitter, der fungerer som den foretrukne endogene agonist ved alle adenosinreceptorundertyper. Vidarabin er en hæmmer af A-cyclase og DNA-polymerase. Bruges til at studere rollerne af AMP-aktiveret proteinkinase (AMPK) i cellesignalering. Cellegennemtrængelig adenylatcyclaseinhibitor; i detergent-dispergeret rottehjernepræparat, IC50 = 30 μM. Klinisk signifikant antiviralt middel, især mod herpes simplex (HSV),1 ved hæmning af DNA-polymerase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Vidarabin er en neurotransmitter, der fungerer som den foretrukne endogene agonist ved alle adenosinreceptorundertyper. Vidarabin er en hæmmer af A-cyclase og DNA-polymerase. Bruges til at studere rollerne af AMP-aktiveret proteinkinase (AMPK) i cellesignalering. Cellegennemtrængelig adenylatcyclaseinhibitor; i detergent-dispergeret rottehjernepræparation, IC50 = 30μ M. Klinisk signifikant antiviralt middel, især mod herpes simplex (HSV),1 ved hæmning af DNA-polymerase.
Opløselighed Opløseligt i DMF (10 mg/ml), 0,5 M HCI (50 mg/ml), DMSO (53 mg/ml ved 25 C
), ethanol (°< 1 mg/ml ved 25 C) og vand (3 mg/ml °ved 25 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5536-17-4
Molekylær formel C10H13N5O4
Molekylvægt (g/mol) 267.25
MDL nummer MFCD00065471,MFCD00065471,MFCD00475667,MFCD00005752,MFCD00065471
InChI nøgle OIRDTQYFTABQOQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3s,4r,5r-2-6-aminopurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, prestwick_983, 9-lyxofuranosyladenine
PubChem CID 6420052
IUPAC navn (3S,4R,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
SMIL NC1=C2N=CN(C3OC(CO)C(O)C3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-beta-D-Arabinofuranosyladenine
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 624881
Merck Index 14,9976
Opløselighedsinformation Soluble in DMF (10mg/ml),0.5 M HCl (50mg/ml),DMSO (53mg/ml at 25°C),ethanol (<1mg/ml at 25°C),and water (3mg/ml at 25°C).
Formel vægt 267.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver