Få mere at vide
9-Benzyl-6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15478897
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15478897
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52275.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1244855-59-1
Molekylær formel C13H9ClIN3
Molekylvægt (g/mol) 369.59
MDL nummer MFCD16660858
InChI nøgle NWGKGMFQFVMROS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-benzyl-4-chloro-5-iodo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 9-benzyl-6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 7-benzyl-4-chloro-5-iodopyrrolo 2,3-d pyrimidine, amth010
PubChem CID 57416867
IUPAC navn 7-benzyl-4-chloro-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C3=C2N=CN=C3Cl)I
Spécification
Kemisk navn eller materiale 9-Benzyl-6-chloro-7-iodo-7-deazapurine
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 369.59
Procent renhed 95%
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis