Få mere at vide
9-Benzyl-6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 9-Benzyl-6-chloro-7-iodo-7-deazapurine |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Formel vægt | 369.59 |
| Procent renhed | 95% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu