Få mere at vide
9-Benzyl-6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468897
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15468897
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52275.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1244855-59-1
Molekylær formel C13H9ClIN3
Molekylvægt (g/mol) 369.59
MDL nummer MFCD16660858
InChI nøgle NWGKGMFQFVMROS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-benzyl-4-chloro-5-iodo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 9-benzyl-6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 7-benzyl-4-chloro-5-iodopyrrolo 2,3-d pyrimidine, amth010
PubChem CID 57416867
IUPAC navn 7-benzyl-4-chloro-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C3=C2N=CN=C3Cl)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Benzyl-6-chloro-7-iodo-7-deazapurine
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 369.59
Procent renhed 95%