Få mere at vide
9-Benzyl-6-chloro-7-deazapurine, 95%, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivning
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
9-Benzyl-6-chloro-7-deazapurine is used as organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents.
9-Benzyl-6-chloro-7-deazapurine is used as organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 9-Benzyl-6-chloro-7-deazapurine |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 243.7 |
| Procent renhed | 95% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering