Få mere at vide
9-Benzyl-6-chloro-7-deazapurine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428897
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15428897
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52271.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
9-Benzyl-6-chloro-7-deazapurine is used as organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16019-34-4
Molekylær formel C13H10ClN3
Molekylvægt (g/mol) 243.694
MDL nummer MFCD09953011
InChI nøgle KMWWCJXJJNHTQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-benzyl-4-chloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 9-benzyl-6-chloro-7-deazapurine, amth011, 4-chloro-7-benzyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7-benzyl-4-chloro-7h-pyrrolo 2.3-d pyrimidine, 7-benzyl-4-chloropyrrolo 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 15185356
IUPAC navn 7-benzyl-4-chloropyrrolo[2,3-d]pyrimidine
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=C2N=CN=C3Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Benzyl-6-chloro-7-deazapurine
Mængde 1 g
Formel vægt 243.7
Procent renhed 95%