Få mere at vide
9-Benzhydryliden-10-anthron, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10650155 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10650155 1 g 1g
10220403 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10650155 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388260010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 667-91-4
Molekylær formel C27H18O
Molekylvægt (g/mol) 358.44
MDL nummer MFCD00019172
InChI nøgle SPOJSTUMWGMCFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69586
IUPAC navn 10-benzhydrylidenantracen-9-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C4=CC=CC=C42)C5=CC=CC=C5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Benzhydrylidene-10-anthrone
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 203.0°C to 207.0°C
Farve Beige-gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 07, 551
Synonym 9-benzhydrylidene-10-anthrone, 10-diphenylmethylene anthracen-9 10h-one, 10-diphenylmethylidene anthracen-9-one, anthrafuchson, 10-benzhydrylidene-9-anthrone, 10-diphenylmethylene anthracen-9-one, 9-diphenylmethylene-10 9h-anthracenone, 9 10h-anthracenone,10-diphenylmethylene, 10-diphenylmethylene-9 10h-anthracenone #, 9 10h-anthracenone, 10-diphenylmethylene
Formel vægt 358.44
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver